D3418
4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide
≥97%
Synonyme(s) :
4-Di-2-ASP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
powder
Pf
214-216 °C (lit.)
Fluorescence
λex 485 nm; λem 607 nm in methanol
Chaîne SMILES
[I-].CCN(CC)c1ccc(\C=C\c2cc[n+](C)cc2)cc1
InChI
1S/C18H23N2.HI/c1-4-20(5-2)18-10-8-16(9-11-18)6-7-17-12-14-19(3)15-13-17;/h6-15H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
WIPKWLIHFGTFQV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Two-photon absorption of organic / polyoxometalate hybrid dyes
- Acting as an acceptor for the 1D light-harvesting antenna
- Functional live cell fluorescence imaging for pulmonary neuroepithelial body microenvironments
- Studies of solvatochromism and dipole moments of monochromophoric styrylpyridinium dyes
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable