Principaux documents
ERMFA013
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material
1 SET
794,00 $
794,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 SET
794,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
794,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
certified by the BSC
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
life science and biopharma
Conditionnement
Set with 5 bars
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERM-FA013_cert
ERM-FA013_report
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable