Protein concentration is 0.5 mg/mL - 2.0 mg/mL. Batch-specific concentration can be found in the Certificate of Analysis.
236608-M
C-Reactive Protein, Human, Recombinant, E. coli
C-Reactive Protein, Human, Recombinant, E. coli, CAS 9007-41-4, is suitable for immunological studies.
Synonyme(s) :
C-Reactive Protein, Human, Recombinant, E. coli, rhCRP
428,00 $
About This Item
428,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2603
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Ballou, S.P., and Kushner, I. 1992. Adv. Intern. Med. 37, 313.
Stults, N.L., et al. 1987. Anal. Biochem. 161, 567.
Woo, P., et al. 1985. J. Biol. Chem. 260, 13384.
de Beer, F.C., and Pepys, M.B. 1982. J. Immun. Methods 50, 17.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
What is the concentration of CRP in the product?