Principaux documents
ERMCD281
Rye Grass
ERM®, certified reference material
10 G
560,00 $
560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
560,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
general analytical
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMCD281
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphorus (P)
Trace Elements: Antimony (SB), Arsenic (As), Boron (B), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Potassium (K), Selenium (Se), Silicium (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Tin (Sn), Zinc (Zn)
Matrix Group: Animal Feed
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable