Principaux documents
ERMBC367
Rapeseed (S, total glucosinolate)
ERM®, certified reference material, high level
20 G
494,00 $
494,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 G
494,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
494,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
certified by the BSC
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Application
Rapeseed (S, total glucosinolate) has been used as a reference material in the determination of glucosinolates in horseradish plant extract using liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry (LC-MS).[1]
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBC367
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Total glucosinolate (GSL)
Trace Elements: Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Glucosinolates determination in tissues of horseradish Plant
Lelario F, et al.
Bio-protocol, 5 (2015)