919519
Selenium nanoparticles
80 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
Synonyme(s) :
SeNP
321,00 $
About This Item
321,00 $
Produits recommandés
Forme
dispersion
Niveau de qualité
Concentration
0.15 wt. % in water
Taille des particules
80 nm
Chaîne SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Clé InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.