E0753
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
analytical standard, for drug analysis
82,80 $
About This Item
82,80 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard, for drug analysis
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
94-96 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
Clé InChI
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves