137456
2-Ethyl-2-oxazoline
≥99%
Synonyme(s) :
2-Ethyl-4,5-dihydrooxazole, 2-Ethyloxazoline
67,10 $
About This Item
67,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
128.4 °C (lit.)
Pf
−62 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC1=NCCO1
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup