Principaux documents
DLW456200
Sigma-Aldrich
Corning® Supersomes Control Insect Baculovirus Cell 1.5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Drug metabolism and ADME/Tox studies
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Supersomes is a trademark of Corning, Inc.