SML3258
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)pentan-2-ol
≥90% (GC)
Synonyme(s) :
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pentan-2-ol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (GC)
Forme
oil
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CCC(CCC(C)C(C)O)C1(C)C
InChI
1S/C14H26O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h7,10,12-13,15H,6,8-9H2,1-5H3
Clé InChI
NGYMOTOXXHCHOC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2