D2050000
Diméthylsulfoxyde
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Fabricant/nom de marque
EDQM
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Attention
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)