C6395
Cannabidiol solution
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
Synonyme(s) :
CBD
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Informations sur le gène
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)