Principaux documents
C4109
Sigma-Aldrich
6-Carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester
Solid
Synonyme(s) :
6-JOE SE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H17Cl2NO11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
602.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Nom du produit
6-Carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester,
Essai
80-99%
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
602.34
Couleur
red
Solubilité
water: slightly soluble
λmax
(78,000 at 521 nm in 50 mmol phosphate buffer, pH 12)
Fluorescence
λem 548 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc2c(Oc3c(Cl)c(O)c(OC)cc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c(Cl)c1O
InChI
1S/C27H17Cl2NO11/c1-37-15-8-13-23(19(28)21(15)33)39-24-14(9-16(38-2)22(34)20(24)29)27(13)12-7-10(3-4-11(12)26(36)40-27)25(35)41-30-17(31)5-6-18(30)32/h3-4,7-9,33-34H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
UUVBVONAGUSCCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A traditional fluorophore used in automated DNA sequencing. Characterized by an intermediate-wavelength spectra, high quantum yield, and low pH sensitivity in the physiological range.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable