BP872
Lansoprazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lansoprazole
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)