Y0000773
Lansoprazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lansoprazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable