Principaux documents
BCR705
Linde Type A Zeolite
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Zeolite, Linde Type A
10 G
371,00 $
371,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
371,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
371,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Application
Linde type A zeolite has been used as a host in the preparation of drug delivery system containing 5-fluorouracil.[1]
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR705
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Comparison of different silica microporous structures as drug delivery systems for in vitro models of solid tumors
Vilaca N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7, 13104-13111 (2017)