Principaux documents
1613032
USP
Desiccant, Large
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dioxosilane, Oxo(oxoalumanyloxy)alumane
2 X 80 G
1 010,00 $
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 X 80 G
1 010,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 2 × 80 g
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
Clé InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Desiccant, Large USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable