NIST8851
Zeolite A
NIST®SRM®
986,00 $
About This Item
986,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 35-40 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Chaîne SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Clé InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SRM 8851_cert
SRM 8851_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- Available with the certificate documenting NIST-certified reference mass fraction values for components of Zeolite A.
- Information values for atomic ratio of Si to Al is provided.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Autres remarques
Sodium (Na), Aluminum(Al), Silicon (Si), Iron (Fe), Cerium (Ce), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lanthanum (La), Scandium (Sc), Samarium (Sm), Thorium (Th), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable