447943
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate
average Mn 500, methacrylate, methoxy, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 200 ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Methoxy PEG methacrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monomethacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monomethacrylate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate, average Mn 500, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 200 ppm BHT as inhibitor
Poids mol.
average Mn 500
Niveau de qualité
Contient
100 ppm MEHQ as inhibitor
200 ppm BHT as inhibitor
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.496
Pf
−1-2 °C
Densité
1.08 g/mL at 25 °C
Extrémité Ω
methacrylate
Extrémité α
methoxy
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(CCOCCOC)CCOCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
Clé InChI
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.