B1116000
Biotine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-Biotine, Bios II, Coenzyme R, Vitamine B7, Vitamine H
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP
Famille d'API
biotin
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Pf
231-233 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Clé InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Biotin is a water-soluble vitamin B, which is involved in the synthesis of fatty acids and in gluconeogenesis.[1][2] It is found in plants and animals. Biotin deficiency causes retardation in growth, alopecia and neurological impairment in humans and animals.[3]
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable