1502552
USP
Penicillin G procaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Penicillin G procaine salt monohydrate
558,00 $
About This Item
558,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
penicillin & derivatives
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S2[C@H]3N([C@H](C2(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]3NC(=O)Cc4ccccc4.N(CCOC(=O)c1ccc(cc1)N)(CC)CC.O
InChI
1S/C16H18N2O4S.C13H20N2O2.H2O/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,14-;;/m1../s1
Clé InChI
KZDCMKVLEYCGQX-UDPGNSCCSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Penicillin G Procaine and Dihydrostreptomycin Sulfate Intramammary Infusion
- Penicillin G Procaine Intramammary Infusion
- Penicillin G Procaine, Dihydrostreptomycin Sulfate, Chlorpheniramine Maleate, and Dexamethasone Injectable Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1