19606
Biotine
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
D-Biotine, Bios II, Coenzyme R, Vitamine B7, Vitamine H
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
tested according to Ph. Eur.
Pf
231-233 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Clé InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?