B0550000
Benzethonium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride, Phemerol chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benzethonium chloride
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
162-164 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)