Principaux documents
ARK2063
SAFC
ISOTHIPENDYLHYDROCHLORIDE (ANDANTOL HYDROCHLORIDE)
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Isothipendyl hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H19N3S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.87
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
RQHCFTORMXCNGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable