A0701
Agarose, faible température de gélification
Type VII-A
Synonyme(s) :
2-hydroxyéthyl agarose
454,00 $
About This Item
454,00 $
Produits recommandés
Type
Type VII-A
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤7% water
Cendres
≤0.4%
Turbidité
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
Pf
65 °C±1 °C
Température de transition
gel point 26 °C ±2 °C (1.5% gel)
Résistance du gel
≥250 g/cm2 (1% gel)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.4%
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Agarose has been used:
- to encapsulate Escherichia coli on a hydrogel in tissue culture[2]
- to entrap Aliivibrio fischeri on a disposable card involved in designing of toxicity biosensors[3]
- as a the dispersed phase of emulsion during preparation agar beads[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable