Principaux documents
2120-OP
Millipore
Agarose
OmniPur® Grade
Synonyme(s) :
OmniPur® Agarose, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
100 G
353,00 $
500 G
1 110,00 $
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
353,00 $
500 G
1 110,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
Nomenclature NACRES :
NA.25
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
fine powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Activité étrangère
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Description générale
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.15%
EEO (-mr): ≤0.1
Gelling range (1%): 36-39 °C
Gel strength (1%): 1200 g/cm2 min
Melting point (1%): 87-89 °C
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable