Documents
97622
Supelco
2-mercaptoéthanol
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
β-mercaptoéthanol, 2-hydroxyéthylmercaptan, BME, Thioéthylèneglycol
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
773648
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.69 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
18 %
Concentration
14.3 M (pure liquid)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.500-1.502
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Mercaptoethanol is a thiol compound showing growth promoting properties on mouse lymphoma L1210 cells in vitro. It also enhances viability, blast transformation and antibody formation in lymphocyte cultures.
Application
Le BME peut servir à réduire les ponts disulfure des protéines avant une électrophorèse sur gel de polyacrylamide et il est généralement ajouté à un tampon d'échantillon pour SDS-PAGE à une concentration de 5 %. Grâce au clivage des ponts disulfure intermoléculaires (entre les sous-unités), les sous-unités d'une protéine se séparent de manière indépendante sur le gel SDS-PAGE. Le clivage des ponts disulfure intramoléculaires (à l'intérieur des sous-unités) permet quant à lui de dénaturer complètement les sous-unités pour que chaque peptide migre en fonction de sa longueur de chaîne, sans la moindre influence des structures secondaires.
suitable for derivatisation of Amine groups
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Heart
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Mechanism of growth stimulation of L1210 cells by 2-mercaptoethanol in vitro. Role of the mixed disulfide of 2-mercaptoethanol and cysteine
Ishii T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 256(23), 12387-12392 (1981)
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
Leon Tribolet et al.
The Journal of infectious diseases, 211(3), 416-425 (2014-08-21)
Na-ASP-2 is an efficacious hookworm vaccine antigen. However, despite elucidation of its crystal structure and studies addressing its immunobiology, the function of Na-ASP-2 has remained elusive. We probed a 9000-protein human proteome microarray with Na-ASP-2 and showed binding to CD79A
Emily Cunningham Williams et al.
Human molecular genetics, 23(11), 2968-2980 (2014-01-15)
The disease mechanism of Rett syndrome (RTT) is not well understood. Studies in RTT mouse models have suggested a non-cell-autonomous role for astrocytes in RTT pathogenesis. However, it is not clear whether this is also true for human RTT astrocytes.
Philipp Müller et al.
Cancer immunology research, 2(8), 741-755 (2014-06-12)
Antibody-drug conjugates (ADC) are emerging as powerful treatment strategies with outstanding target-specificity and high therapeutic activity in patients with cancer. Brentuximab vedotin represents a first-in-class ADC directed against CD30(+) malignancies. We hypothesized that its sustained clinical responses could be related