Principaux documents
96446
Supelco
N,N′-(Propane-13C3)-1,2-diyldibenzamide-1-15N
PESTANAL®, analytical standard
5 MG
92,00 $
92,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
92,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C14H1815NNO2
Poids moléculaire :
286.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
92,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.0%
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH]([13CH2][15NH]C(C1=CC=CC=C1)=O)NC(C2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-13(19-17(21)15-10-6-3-7-11-15)12-18-16(20)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)/i1+1,12+1,13+1,18+1
Clé InChI
YHRGPZZLWDLNKT-WHOHSOHCSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable