95440
2-Ethyl-5-phenylisoxazolium-3′-sulfonate
purum, ≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Woodwards reagent K
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (T)
Pf
216-219 °C (dec.)
Chaîne SMILES
CC[n+]1ccc(o1)-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H11NO4S/c1-2-12-7-6-11(16-12)9-4-3-5-10(8-9)17(13,14)15/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
MWOOKDULMBMMPN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable