Principaux documents
94610
Sigma-Aldrich
Valeroyl chloride
purum, ≥98.0% (T)
100 ML
107,00 $
500 ML
429,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
107,00 $
500 ML
429,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.58
Beilstein:
506293
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
≥98.0% (T)
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
pb
125-127 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 20 °C
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water