147249
Heptanoyl chloride
99%
Synonyme(s) :
Enanthic chloride, Oenanthic chloride
55,00 $
About This Item
55,00 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
173 °C (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter