94560
Methyl valerate
analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl pentanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.8% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
n20/D 1.398
Point d'ébullition
128 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?