21599
Methyl hexanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester, Methyl caproate
76,10 $
About This Item
76,10 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.405
Densité
0.884 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
99.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.5 °C - closed cup