93867
O-Desmethylvenlafaxine
analytical standard
Synonyme(s) :
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, Desvenlafaxine
184,00 $
About This Item
184,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water (calc. from elemental analysis)
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)O)(C)C
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
Clé InChI
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable