Principaux documents
PH013414
2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione compound with 1-amino-3-(2-naphthylamino)-2-propanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N4O3
Poids moléculaire :
378.434