D2069
Desvenlafaxine Hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)Ethyl]-Phenol Hydrochloride
287,00 $
About This Item
287,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
Auteur
Wyeth
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16;/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
Clé InChI
IMWPSXHIEURNKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable