Principaux documents
92337
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
purum, ≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
TMBS, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
5 ML
88,90 $
25 ML
309,00 $
100 ML
717,00 $
88,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
88,90 $
25 ML
309,00 $
100 ML
717,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.09
Beilstein:
1731135
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (AT)
Forme
liquid
Contient
silver wool as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
pb
79 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clé InChI
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Bromotrimethylsilane is used with Cl3 to catalyze the direct allylation of a variety of alcohols with allyltrimethylsilane.
Application
Bromotrimethylsilane may be used as a derivatizing reagent for the determination of alkyl lysophospholipids in cell culture media using gas chromatography technique.[1]
Autres remarques
Puissant agent de silylation [2][3]; clivage des éthers [4]; clivage doux des alkyl esters phosphoniques et phosphoriques [5]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
J.L. Meek et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2317-2317 (1988)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
C. Flann et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 6097-6097 (1987)
S. Hanessian et al.
Tetrahedron Letters, 25, 2515-2515 (1984)
Gas chromatographic determination of alkyl lysophospholipids after solid-phase extraction from cell culture media
Coene J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 612(1), 21-26 (1993)
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs