Principaux documents
276138
Sigma-Aldrich
Dimethyloctadecylsilane
97%
5 G
92,50 $
92,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
92,50 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17SiH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[SiH](C)C
InChI
1S/C20H44Si/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
Clé InChI
ZXFNVHQEUQDKSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter