Principaux documents
908770
Sigma-Aldrich
CX82
Umicore
Synonyme(s) :
Dichlorobis[(tert-butyl)dicyclohexylphosphine]palladium(II)
1 G
77,50 $
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
77,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H62P2Cl2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
686.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[Pd].P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(C)(C)C.P(C2CCCCC2)(C1CCCCC1)C(C)(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/2C16H31P.2ClH.Pd/c2*1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15;;;/h2*14-15H,4-13H2,1-3H3;2*1H;
Clé InChI
UXEDXFSHGPWQJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Umicore CX82 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes and Suzuki-Miyaura cross coupling.
Stockage et stabilité
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable