90836
Fraser Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Amonium Iron(III) Citrate Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Adéquation
Listeria spp.
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
Clé InChI
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
Composants
Ferric ammonium citrate 250 mg
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?