Principaux documents
18038
Millipore
Fraser Selective Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Listeria Selective Supplement acc. to Fraser
5 VIALS
82,90 $
82,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 VIALS
82,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
82,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
according to GB 4789.30-2016
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Adéquation
Listeria spp.
Description générale
Recommended by ISO Committee for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Application
for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Composants
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Nalidixic acid 10.0 mg
Acriflavin Hydrochloride 12.5 mg
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves