1.00427
Gélose pour Listeria (base) ChromoCult® selon OTTAVIANI et AGOSTI
ISO 11290, For the isolation and differentiation of Listeria monocytogenes and other Listeria sp.
Synonyme(s) :
Gélose sélective pour Listeria
546,00 $
About This Item
546,00 $
Produits recommandés
Agence
APHA
ISO 11290
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA (BAM)
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Fabricant/nom de marque
ChromoCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 70 g/L in H2O)
Solubilité
70 g/L
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Listeria spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Apparence (clarté) : légèrement opalescent à opalescent
pH (25 °C) : 7,0- 7,4
Test de contrôle de l'efficacité des milieux nutritifs conformément à la version actuellement en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133.
Inoculum sur milieu de référence (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)) :
Dénombrement des colonies (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)) : ≥ 50 %
Colonies (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)) : colonies bleu-vert avec halo opaque
Inoculum sur milieu de référence (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)) :
Dénombrement des colonies (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)) : ≥ 50 %
Colonies (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)) : colonies bleu-vert avec halo opaque
Croissance (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)) : aucune limite
Colonies (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)) : colonies bleu-vert sans halo opaque
Croissance (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : inhibition totale
Croissance (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : inhibition totale
Croissance (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) : inhibition totale
Croissance (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) : inhibition totale
Incubation : 44 ± 4 heures à 37 ± 1 °C
Milieu de référence : Gélose trypto-caséine soja
Un recouvrement de 50 % équivaut à un indice de productivité de 0,5.
Les nombres de colonies indiqués sont le résultat d'une triple détermination.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Protocoles
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.