Principaux documents
907545
Sigma-Aldrich
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Synonyme(s) :
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-β-D-galactoside
250 MG
392,00 $
392,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
392,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H22O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
392,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
124-125 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H22O5S/c20-16-15(12-23-11-13-7-3-1-4-8-13)24-19(18(22)17(16)21)25-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16+,17+,18-,19+/m1/s1
Clé InChI
WMSWWJHIVWFJLE-SPOLIRPYSA-N
Application
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 6-benzyl protecting groups.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.