90656
17α(H),21β(H)-Hopane solution
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
Synonyme(s) :
α-Hopan
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
0.1 mg/mL in isooctane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2CC[C@@H]4[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H52/c1-20(2)21-12-17-27(5)22(21)13-18-29(7)24(27)10-11-25-28(6)16-9-15-26(3,4)23(28)14-19-30(25,29)8/h20-25H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,25-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
Clé InChI
ZRLNBWWGLOPJIC-SUWMKODTSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
We provide high-quality, relevant hopane reference standards to be used as biomarkers for petrochemical oil field remediation and spill analysis.