Principaux documents
901991
Sigma-Aldrich
Dde biotin picolyl azide
Synonyme(s) :
N-[6-(Azidomethyl)-3-pyridinyl]-5-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-25-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-21-oxo-8,11,14,17-tetraoxa-4,20-diazapentacosanamide
10 MG
435,00 $
435,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
435,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H57N9O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
815.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
Nomenclature NACRES :
NA.22
435,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
S1[C@@H]([C@@H]4NC(=O)N[C@@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=C3C(=O)CC(CC3=O)(C)C)NCCC(=O)Nc2cnc(cc2)CN=[N+]=[N-]
Clé InChI
CYXSXYDLWXHYSI-JKMQWNNCSA-N
Application
Dde biotin picolyl azide is a unique alkyne-reactive, cleavable biotin probe that allows for release of the captured biomolecules from streptavidin under mild conditions. This reagent contains a biotin moiety linked to a picolyl azide moiety through a spacer arm containing a hydrazine-cleavable Dde moiety. Captured biomolecules can be efficiently released, typically >90% with 2% hydrazine in aqueous media.
Dde biotin picolyl azide incorporates a copper-chelating motif that dramatically accelerates the Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reaction under conditions relevant to biomolecular labeling. Discovery of azides with an internal Cu(I)-chelating motif greatly enhances the utility of the CuAAC reaction for various applications. Some examples are monitoring the dynamic glycan biosynthesis in living organisms; sensitive detection of metabolically-labeled proteins, DNAs, and RNAs; and many other applications where rate acceleration and reduced cell toxicity are highly desirable.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable