Principaux documents
90025
Supelco
α,4-Dimethylphenylacetic acid
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)propionic acid, Ibuprofen impurity D (PhEur), 2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Beilstein:
2251315
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Famille d'API
ibuprofen
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Pf
37-42 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup