Principaux documents
89838
Supelco
Sodium tetra(p-tolyl)borate
Selectophore, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Sodium tetrakis(4-methylphenyl)borate, Tetra(p-tolyl)boron sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H28BNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.32
Beilstein:
4072242
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Description
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Essai
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[Na+].Cc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(C)cc2)(c3ccc(C)cc3)c4ccc(C)cc4
InChI
1S/C28H28B.Na/c1-21-5-13-25(14-6-21)29(26-15-7-22(2)8-16-26,27-17-9-23(3)10-18-27)28-19-11-24(4)12-20-28;/h5-20H,1-4H3;/q-1;+1
Clé InChI
VVPGHQQFKGSIPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable