T25402
Sodium tetraphenylborate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Tetraphenylboron sodium
About This Item
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Forme
powder, crystals or granules
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
Limpidité de la solution
passes test
Perte
≤0.5% loss on drying
pH
8 (20 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Clé InChI
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)