Principaux documents
294128
Sigma-Aldrich
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
98%
Synonyme(s) :
Cesibor, Tetrakis(4-fluorophenyl)boron sodium
About This Item
Formule linéaire :
(FC6H4)4BNa·2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.21
Beilstein:
4285808
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Impuretés
<2% acetone
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
Clé InChI
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate can be used as a cation exchanger in the preparation of:
  • Organic pseudoisocyanine nanoparticles.
  • Polymeric membrane sensors.
It can also be used as a dopant for valinomycin-based potassium-selective membranes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Organic nanoparticles of cyanine dye in aqueous solution
Ou Z, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 80, 295-302 (2007)
Polymeric membrane sensors with boronic acid functionalized boron dipyrromethene for selective measurement of dopamine
Li Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 191, 227-232 (2014)
Analytical Chemistry, 57, 783-783 (1985)
Towards reversibility of ion transfer across the interface between valinomycin membranes and aqueous electrolyte solutions
Mikhelson K, et al.
Russ. J. Electrochem., 39, 771-776 (2003)