88296
Thayer Martin Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
GC Agar (Base)
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 13 g/L
peptone, special, 23 g/L
sodium chloride, 5 g/L
starch (soluble), 1 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Adéquation
selective for Neisseria spp.
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?